tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321437-1G OR321437-5G
APOSOR321437-1GEA 730 EUR
APOSOR321437-1G APOSOR321437-5G
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Kookpunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30490133
CAS nummer: 121065-74-5