2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321438-100MG OR321438-1G OR321438-500MG
APOSOR321438-100MGEA 840 EUR
APOSOR321438-100MG APOSOR321438-1G APOSOR321438-500MG
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629925
CAS nummer: 2244083-19-8