(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321455-1G OR321455-5G
APOSOR321455-1GEA 116 EUR
APOSOR321455-1G APOSOR321455-5G
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841111
CAS nummer: 1354486-07-9