3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321482-1G OR321482-250MG
APOSOR321482-1GEA 438 EUR
APOSOR321482-1G APOSOR321482-250MG
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371660
CAS nummer: 121246-96-6