3-(Piperidin-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321486-1G OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA 643 EUR
APOSOR321486-1G APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18702747
CAS nummer: 1203797-19-6