(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321494-1G OR321494-250MG
APOSOR321494-1GEA 497 EUR
APOSOR321494-1G APOSOR321494-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20459850
CAS nummer: 1336754-69-8