1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321495-1G OR321495-250MG
APOSOR321495-1GEA 921 EUR
APOSOR321495-1G APOSOR321495-250MG
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02259709
CAS nummer: 254882-06-9