(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321499-1G OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA 677 EUR
APOSOR321499-1G APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24395695
CAS nummer: 1430938-32-1