Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321509-1G OR321509-250MG
APOSOR321509-1GEA 417 EUR
APOSOR321509-1G APOSOR321509-250MG
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Rel-tert-Butyl (2R,4R)-4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23105950
CAS nummer: 152491-42-4