3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 964 EUR
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19358730
CAS nummer: 1267325-95-0