3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 1130 EUR
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1784007-12-0