2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321520-1G OR321520-250MG
APOSOR321520-1GEA 884 EUR
APOSOR321520-1G APOSOR321520-250MG
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₂₇H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 2416262-95-6