1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321523-1G OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA 468 EUR
APOSOR321523-1G APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03790979
CAS nummer: 1034708-26-3