(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 723 EUR
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.241 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21703522
CAS nummer: 1439991-99-7