5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321525-1G OR321525-250MG
APOSOR321525-1GEA 351 EUR
APOSOR321525-1G APOSOR321525-250MG
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29120380
CAS nummer: 1289211-63-7