tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321533-1G OR321533-250MG
APOSOR321533-1GEA 692 EUR
APOSOR321533-1G APOSOR321533-250MG
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272979
CAS nummer: 1217710-12-7