tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 643 EUR
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11223612
CAS nummer: 1203683-54-8