rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321538-1G OR321538-250MG
APOSOR321538-1GEA 402 EUR
APOSOR321538-1G APOSOR321538-250MG
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179121
CAS nummer: 868523-86-8