(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321541-1G OR321541-250MG
APOSOR321541-1GEA 1060 EUR
APOSOR321541-1G APOSOR321541-250MG
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20449091
CAS nummer: 1196713-21-9