2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 162 EUR
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217.264 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192477
CAS nummer: 105847-59-4