5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 45.4 EUR
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04352513
CAS nummer: 20037-37-0