1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322463-250MG OR322463-1G
APOSOR322463-250MGEA 46.8 EUR
APOSOR322463-250MG APOSOR322463-1G
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095694
CAS nummer: 214046-76-1