2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322555-250MG OR322555-500MG
APOSOR322555-250MGEA 330 EUR
APOSOR322555-250MG APOSOR322555-500MG
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367941
CAS nummer: 851670-19-4