5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322573-1G OR322573-250MG
APOSOR322573-1GEA 430 EUR
APOSOR322573-1G APOSOR322573-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059923
CAS nummer: 915922-93-9