7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322740-100MG OR322740-1G OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA 101 EUR
APOSOR322740-100MG APOSOR322740-1G APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585353
CAS nummer: 1031417-41-0