4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 431 EUR
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄BrN₃
MW: 280.164 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11037544
CAS nummer: 1206969-07-4