tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA 78.9 EUR
APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀INO₂
MW: 325.186 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953364
CAS nummer: 253177-03-6