4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 93.5 EUR
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12756519
CAS nummer: 930093-72-4