8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR323138-1G OR323138-5G
APOSOR323138-1GEA 0 EUR
APOSOR323138-1G APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02167411
CAS nummer: 67449-23-4