(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR323177-1G OR323177-250MG
APOSOR323177-1GEA 67.2 EUR
APOSOR323177-1G APOSOR323177-250MG
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate
Formule: C₁₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23704728
CAS nummer: 127896-08-6