Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32319-1G OR32319-5G
APOSOR32319-1GEA 144 EUR
APOSOR32319-1G APOSOR32319-5G
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814566
CAS nummer: 40501-41-5