Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR323200-1G OR323200-5G
APOSOR323200-1GEA 0 EUR
APOSOR323200-1G APOSOR323200-5G
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00701884
CAS nummer: 207864-21-9