2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32356-1G OR32356-5G
APOSOR32356-1GEA 226 EUR
APOSOR32356-1G APOSOR32356-5G
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00684830
CAS nummer: 230617-67-1