6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32546-1G
OR32546-5G
APOSOR32546-1GEA
342
EUR
APOSOR32546-1G
APOSOR32546-5G
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol
Formule:
C₁₀H₉N₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00113965 CAS nummer: 16879-57-5 |