(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32628-1G OR32628-5G
APOSOR32628-1GEA 271 EUR
APOSOR32628-1G APOSOR32628-5G
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973720
CAS nummer: 19927-64-1