3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32685-1G OR32685-5G
APOSOR32685-1GEA 541 EUR
APOSOR32685-1G APOSOR32685-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00445255
CAS nummer: 80066-99-5