5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-8-formyl-1-azanaphthalene, 5-Bromoquinoline-8-carbaldehyde, 5-Bromo-8-formylquinoline
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 46.8 EUR
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064042
CAS nummer: 885267-41-4