5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32766-1G OR32766-5G
APOSOR32766-1GEA 205 EUR
APOSOR32766-1G APOSOR32766-5G
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₇IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315196
CAS nummer: 338748-93-9