5-Bromo-3-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 48.3 EUR
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formule: C₅H₃BrO₃
Smeltpunt: 130…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669547
CAS nummer: 58832-36-3