Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32853-1G OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA 114 EUR
APOSOR32853-1G APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087702
CAS nummer: 85418-82-2