Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32868-1G OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA 342 EUR
APOSOR32868-1G APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00823452
CAS nummer: 13610-51-0