1H-Indole-3-carboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32891-1G OR32891-5G
APOSOR32891-1GEA 164 EUR
APOSOR32891-1G APOSOR32891-5G
1H-Indole-3-carboxamide 95%
1H-Indole-3-carboxamide
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460642
CAS nummer: 1670-85-5