1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 182 EUR
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₁NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871613
CAS nummer: 7520-94-7