3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3302-25G OR3302-5G
APOSOR3302-25GEA 263 EUR
APOSOR3302-25G APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₆BBrO₄
Smeltpunt: 290…292 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689487
CAS nummer: 913835-73-1