4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33139-1G OR33139-5G
APOSOR33139-1GEA 342 EUR
APOSOR33139-1G APOSOR33139-5G
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02572038
CAS nummer: 5599-82-6