1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 271 EUR
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139117
CAS nummer: 338976-01-5