2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33430-1G OR33430-5G
APOSOR33430-1GEA 110 EUR
APOSOR33430-1G APOSOR33430-5G
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084976
CAS nummer: 70291-26-8