(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 111 EUR
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formule: C₉H₇IO₂
MW: 274.055 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464508
CAS nummer: 41070-12-6