(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33656-1G OR33656-250MG
APOSOR33656-1GEA 771 EUR
APOSOR33656-1G APOSOR33656-250MG
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₉IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2366997-19-3