(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 32.2 EUR
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃·ClH
MW: 173.643 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31812083
CAS nummer: 2391987-09-8